Tisk…
Amino-PEG5-t-butyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl 1-amino-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecan-18-oate, Amino-PEG5-Boc, 2-Methyl-2-propanyl 1-amino-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecan-18-oate
BIPG1074-250MG BIPG1074-100MG BIPG1074-500MG
APOSBIPG1074-250MGEA 6620 CZK
APOSBIPG1074-250MG APOSBIPG1074-100MG APOSBIPG1074-500MG
Amino-PEG5-t-butyl ester
Amino-PEG5-t-butyl ester
Vzorec: C₁₇H₃₅NO₇
MW: 365,462 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD25424125
CAS číslo: 1446282-18-3