Tisk…
Amino- PEG3-t-butyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIPG1072-500MG BIPG1072-250MG BIPG1072-1G
APOSBIPG1072-500MGEA 6220 CZK
APOSBIPG1072-500MG APOSBIPG1072-250MG APOSBIPG1072-1G
Amino- PEG3-t-butyl ester
Amino- PEG3-t-butyl ester
Vzorec: C₁₃H₂₇NO₅
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06201017
CAS číslo: 252881-74-6