Tisk…
Amino-PEG1-t-Butyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
BIPG1071-250MG BIPG1071-1G BIPG1071-500MG
APOSBIPG1071-250MGEA 3340 CZK
APOSBIPG1071-250MG APOSBIPG1071-1G APOSBIPG1071-500MG
Amino-PEG1-t-Butyl ester
Amino-PEG1-t-Butyl ester
Vzorec: C₉H₁₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20727480
CAS číslo: 1260092-46-3