Tisk…
Amino-PEG4-CH2CO2tBu
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl 14-amino-3,6,9,12-tetraoxatetradecanoate, Amino-PEG4-C1-Boc
BIPG1068-100MG BIPG1068-250MG BIPG1068-500MG
APOSBIPG1068-100MGEA 3110 CZK
APOSBIPG1068-100MG APOSBIPG1068-250MG APOSBIPG1068-500MG
Amino-PEG4-CH2CO2tBu
Amino-PEG4-CH2CO2tBu
Vzorec: C₁₄H₂₉NO₆
MW: 307,383 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD28122943
CAS číslo: 864680-64-8