Tisk…
Amino-PEG10-alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIPG1051-100MG BIPG1051-250MG BIPG1051-500MG
APOSBIPG1051-100MGEA 4370 CZK
APOSBIPG1051-100MG APOSBIPG1051-250MG APOSBIPG1051-500MG
Amino-PEG10-alcohol
Amino-PEG10-alcohol
Vzorec: C₂₀H₄₃NO₁₀
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD28385478
CAS číslo: 129449-09-8