Tisk…
Amino-PEG7-alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: NH2-PEG7, 20-Amino-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol
BIPG1049-100MG BIPG1049-250MG BIPG1049-500MG
APOSBIPG1049-100MGEA 2480 CZK
APOSBIPG1049-100MG APOSBIPG1049-250MG APOSBIPG1049-500MG
Amino-PEG7-alcohol
Amino-PEG7-alcohol
Vzorec: C₁₄H₃₁NO₇
MW: 325,398 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28385479
CAS číslo: 1425973-14-3