Tisk…
Amino-PEG6-alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 17-Amino-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecan-1-ol
BIPG1048-100MG BIPG1048-250MG BIPG1048-500MG
APOSBIPG1048-100MGEA 1870 CZK
APOSBIPG1048-100MG APOSBIPG1048-250MG APOSBIPG1048-500MG
Amino-PEG6-alcohol
Amino-PEG6-alcohol
Vzorec: C₁₂H₂₇NO₆
MW: 281.346 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22200781
CAS číslo: 39160-70-8