Tisk…
Amino-PEG12-Acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIPG1039-100MG BIPG1039-50MG
APOSBIPG1039-100MGEA 6350 CZK
APOSBIPG1039-100MG APOSBIPG1039-50MG
Amino-PEG12-Acid
Amino-PEG12-acid
Vzorec: C₂₇H₅₅NO₁₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11041150
CAS číslo: 196936-04-6