Tisk…
Amino-PEG10-acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIPG1038-100MG BIPG1038-50MG
APOSBIPG1038-100MGEA 3910 CZK
APOSBIPG1038-100MG APOSBIPG1038-50MG
Amino-PEG10-acid
Amino-PEG10-acid
Vzorec: C₂₃H₄₇NO₁₂
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD26127813
CAS číslo: 2170987-85-4