Tisk…
Amino-PEG9-acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIPG1037-100MG BIPG1037-50MG BIPG1037-250MG
APOSBIPG1037-100MGEA 6020 CZK
APOSBIPG1037-100MG APOSBIPG1037-50MG APOSBIPG1037-250MG
Amino-PEG9-acid
Amino-PEG9-acid
Vzorec: C₂₁H₄₃NO₁₁
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD26127809
CAS číslo: 1191079-83-0