Amino-PEG5-acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
Amino-PEG5-C2-acid, 1-Amino-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecan-18-oic acid
BIPG1034-100MG
BIPG1034-50MG
BIPG1034-250MG
APOSBIPG1034-100MGEA
3020
CZK
APOSBIPG1034-100MG
APOSBIPG1034-50MG
APOSBIPG1034-250MG
Amino-PEG5-acid
Amino-PEG5-acid
Vzorec:
C₁₃H₂₇NO₇ MW: 309,356 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD25424126 CAS číslo: 1191078-74-6 |