Perillartine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(NZ)-N-[(4-prop-1-en-2-ylcyclohexen-1-yl)methylidene]hydroxylamine, (E)-4-(Prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-enecarbaldehyde oxime
BIP4001-25G
APOSBIP4001-25GEA
1620
CZK
APOSBIP4001-25G
Perillartine 95%
Perillartine
Vzorec:
C₁₀H₁₅NO MW: 165,232 g/mol Bod tání: 101 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00019421 CAS číslo: 30950-27-7 |