Tisk…
D-Glucose-6-phosphate trisodium salt
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Robison ester trisodium salt
BIP0687-50MG
APOSBIP0687-50MGEA 1450 CZK
APOSBIP0687-50MG
D-Glucose-6-phosphate trisodium salt
D-Glucose-6-phosphate trisodium salt
Indefinitely stable at -15°C
Vzorec: C₆H₁₀O₁₀P·3Na
MW: 342,081 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00083681
CAS číslo: 53411-70-4
EINECS: 258-543-6