Tisk…
4-Nitrofenylfosforečnan dvojsodný hexahydrát (pNPP)
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIN0446-100G BIN0446-25G BIN0446-50G
APOSBIN0446-100GEA 3910 CZK
APOSBIN0446-100G APOSBIN0446-25G APOSBIN0446-50G
4-Nitrofenylfosforečnan dvojsodný hexahydrát (pNPP)
4-Nitrofenylfosforečnan dvojsodný hexahydrát (pNPP)
Vzorec: C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00066288
CAS číslo: 333338-18-4
EINECS: 224-246-5