Tisk…
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl caprylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Magenta caprylate
BIMB2110-100MG BIMB2110-1G BIMB2110-250MG
APOSBIMB2110-100MGEA 1040 CZK
APOSBIMB2110-100MG APOSBIMB2110-1G APOSBIMB2110-250MG
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl caprylate
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl caprylate
Histochemical substrate for esterase
Vzorec: C₁₆H₁₉BrClNO₂
MW: 372,685 g/mol
Bod tání: 57…62 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00798386
CAS číslo: 209347-94-4