5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-N-acetaminide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
BIMB1683-1G
BIMB1683-2.5G
BIMB1683-500MG
APOSBIMB1683-1GEA
4960
CZK
APOSBIMB1683-1G
APOSBIMB1683-2.5G
APOSBIMB1683-500MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-N-acetaminide
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-N-acetaminide
Vzorec:
C₁₀H₈BrClN₂O MW: 287,54 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD14155891 CAS číslo: 1330750-19-0 |