6-Chloro-3-indolyl α-glucopyranoside
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Salmon α-glucoside
BIMB1329-100MG
BIMB1329-250MG
APOSBIMB1329-100MGEA
2900
CZK
APOSBIMB1329-100MG
APOSBIMB1329-250MG
6-Chloro-3-indolyl α-glucopyranoside
6-Chloro-3-indolyl α-glucopyranoside
Vzorec:
C₁₄H₁₆ClNO₆ Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD04972053 CAS číslo: 467214-46-6 |