Tisk…
5-Bromo-6-chloroindolyl-1,3-diacetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIMB1194-1G BIMB1194-250MG
APOSBIMB1194-1GEA 2280 CZK
APOSBIMB1194-1G APOSBIMB1194-250MG
5-Bromo-6-chloroindolyl-1,3-diacetate
5-Bromo-6-chloroindolyl-1,3-diacetate
Vzorec: C₁₂H₉BrClNO₃
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD06797509
CAS číslo: 108847-96-7