Tisk…
Methyl 6-amino-6-deoxy-a-D-glucopyranoside
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIM6003-100MG BIM6003-250MG BIM6003-500MG
APOSBIM6003-100MGEA 4140 CZK
APOSBIM6003-100MG APOSBIM6003-250MG APOSBIM6003-500MG
Methyl 6-amino-6-deoxy-a-D-glucopyranoside
Methyl 6-amino-6-deoxy-a-D-glucopyranoside
Vzorec: C₇H₁₅NO₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038151
CAS číslo: 5155-47-5