Tisk…
Bis(4-methylumbelliferyl) phosphate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: bis-MUP
BIM2048-1G BIM2048-250MG
APOSBIM2048-1GEA 10750 CZK
APOSBIM2048-1G APOSBIM2048-250MG
Bis(4-methylumbelliferyl) phosphate
Bis(4-methylumbelliferyl) phosphate
Vzorec: C₂₀H₁₅O₈P
MW: 414.302 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00076128
CAS číslo: 51379-07-8