Tisk…
4-Methylumbelliferyl β-D-mannopyranoside
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIM2045-100MG BIM2045-50MG
APOSBIM2045-100MGEA 3740 CZK
APOSBIM2045-100MG APOSBIM2045-50MG
4-Methylumbelliferyl β-D-mannopyranoside
4-Methylumbelliferyl β-D-mannopyranoside
Vzorec: C₁₆H₁₈O₈
MW: 338,309 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00069855
CAS číslo: 67909-30-2