Tisk…
4-Methylumbelliferyl α-L-arabinofuranoside
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIM2041-25MG BIM2041-50MG
APOSBIM2041-25MGEA 3540 CZK
APOSBIM2041-25MG APOSBIM2041-50MG
4-Methylumbelliferyl α-L-arabinofuranoside
4-Methylumbelliferyl α-L-arabinofuranoside
Vzorec: C₁₅H₁₆O₇
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00057308
CAS číslo: 77471-44-4