Tisk…
Methyl β-D-glucuronide sodium salt
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Sodium methyl β-D-glucopyranosiduronate
BIM0400-100MG BIM0400-1G BIM0400-500MG
APOSBIM0400-100MGEA 1740 CZK
APOSBIM0400-100MG APOSBIM0400-1G APOSBIM0400-500MG
Methyl β-D-glucuronide sodium salt
Methyl β-D-glucuronide sodium salt
Vzorec: C₇H₁₁O₇·Na
Bod tání: 270…273 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00083405
CAS číslo: 134253-42-2