Tisk…
N-(3-Indoleacetyl)-DL-aspartic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(2-(1H-Indol-3-yl)acetamido)succinic acid
BII7003-25MG BII7003-50MG BII7003-100MG
APOSBII7003-25MGEA 622 CZK
APOSBII7003-25MG APOSBII7003-50MG APOSBII7003-100MG
N-(3-Indoleacetyl)-DL-aspartic acid
N-(3-Indoleacetyl)-DL-aspartic acid
Vzorec: C₁₄H₁₄N₂O₅
MW: 290,271 g/mol
Bod tání: 198 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00050396
CAS číslo: 32449-99-3