3-Isothiocyanophenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
BII109-10MG
BII109-25MG
APOSBII109-10MGEA
10350
CZK
APOSBII109-10MG
APOSBII109-25MG
3-Isothiocyanophenylboronic acid
3-Isothiocyanophenylboronic acid
Amine reactive -Iodinatable
Vzorec:
C₇H₆BNO₂S Bod tání: 166…167 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00467363 CAS číslo: 133887-74-8 UN: 2928 ADR: 6.1+8,II |