D-Galactosamine pentaacetate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
BIG5003-1G
BIG5003-5G
APOSBIG5003-1GEA
622
CZK
APOSBIG5003-1G
APOSBIG5003-5G
D-Galactosamine pentaacetate
D-Galactosamine pentaacetate
Vzorec:
C₁₆H₂₃NO₁₀ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00050926 CAS číslo: 76375-60-5 |