L-Glucono-1,5-lactone ≥85%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
(3S,4R,5R,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-one
BIG1121-100MG
BIG1121-1G
BIG1121-250MG
APOSBIG1121-100MGEA
6850
CZK
APOSBIG1121-100MG
APOSBIG1121-1G
APOSBIG1121-250MG
L-Glucono-1,5-lactone ≥85%
L-Glucono-1,5-lactone
Vzorec:
C₆H₁₀O₆ Bod tání: 135 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00067388 CAS číslo: 52153-09-0 |