3-Fluoro-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
BIF4028-1G
BIF4028-5G
APOSBIF4028-1GEA
622
CZK
APOSBIF4028-1G
APOSBIF4028-5G
3-Fluoro-DL-phenylalanine
3-Fluoro-DL-phenylalanine
Vzorec:
C₉H₁₀FNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004273 CAS číslo: 456-88-2 |