Tisk…
Fusarenon X
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 12,13-epoxy-3 α,4 β,7 β,15-tetrahydroxytrichothec-9-en-8-one 4-acetate, Nivalenol monoacetate
BIF1007-1MG BIF1007-5MG
APOSBIF1007-1MGEA 10350 CZK
APOSBIF1007-1MG APOSBIF1007-5MG
Fusarenon X
Fusarenon X
Vzorec: C₁₇H₂₂O₈
MW: 354,352 g/mol
Bod tání: 91…92 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00078778
CAS číslo: 23255-69-8
UN: 2811
ADR: 6.1,I