Tisk…
24-Epibrassinolide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (22R/S,23R/S,24R)-2α,3α,22,23-Tetrahydroxy-β-home-7-oxa-5-α-ergostan-6-one
BIE0244-100MG BIE0244-10MG
APOSBIE0244-100MGEA 7250 CZK
APOSBIE0244-100MG APOSBIE0244-10MG
24-Epibrassinolide
24-Epibrassinolide
Vzorec: C₂₈H₄₈O₆
MW: 480,677 g/mol
Bod tání: 254…256 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00133310
CAS číslo: 78821-43-9