Tisk…
Quercetin-3-o-glucopyranoside
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Isoquercitrin, Quercetin-3-O-glucoside, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4H-chromen-4-one, Isoquercetin
BIDF1022-100MG BIDF1022-250MG
APOSBIDF1022-100MGEA 1410 CZK
APOSBIDF1022-100MG APOSBIDF1022-250MG
Quercetin-3-o-glucopyranoside
Quercetin-3-o-glucopyranoside
Vzorec: C₂₁H₂₀O₁₂
MW: 464.376 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00017746
CAS číslo: 482-35-9