Tisk…
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-xylopyranoside
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: X-xyloside
BICS0109-100MG BICS0109-25MG
APOSBICS0109-100MGEA 4070 CZK
APOSBICS0109-100MG APOSBICS0109-25MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-xylopyranoside
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-xylopyranoside
Vzorec: C₁₃H₁₃BrClNO₅
MW: 378,603 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00152013
CAS číslo: 207606-55-1