Tisk…
2,3-dimethyl-1-(2,2,2-trichloroethoxysulphuryl)imidazolium triflate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BICR143-1G BICR143-5G
APOSBICR143-1GEA 8900 CZK
APOSBICR143-1G APOSBICR143-5G
2,3-dimethyl-1-(2,2,2-trichloroethoxysulphuryl)imidazolium triflate
2,3-dimethyl-1-(2,2,2-trichloroethoxysulphuryl)imidazolium triflate
Vzorec: C₇H₁₀Cl₃N₂O₃S·CF₃O₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27664964
CAS číslo: 1185733-70-3