Tisk…
2,2,2-trichloroethoxysulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
BICR142-10G BICR142-5G BICR142-1G
APOSBICR142-10GEA 14060 CZK
APOSBICR142-10G APOSBICR142-5G APOSBICR142-1G
2,2,2-trichloroethoxysulphonyl chloride
2,2,2-trichloroethoxysulphonyl chloride
Vzorec: C₂H₂Cl₄O₃S
Hustota: 1,86 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD19200066
CAS číslo: 764-09-0
UN: 3265
ADR: 8,II