Tisk…
(±)-Strigol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3aR*,5S*,8bS*,2'R*)-3-[(E)-2',5'-dihydro-4'-methyl-5'-oxo-2'-furanyloxymethylene]-5-hydroxy-8,8-dimethyl-3,3a,4,5,6,7,8,8b-octahydroindeno[1,2-b]furan-2-one
BICR133-1MG BICR133-5MG
APOSBICR133-1MGEA 15510 CZK
APOSBICR133-1MG APOSBICR133-5MG
(±)-Strigol
(±)-Strigol
Vzorec: C₁₉H₂₂O₆
MW: 346,374 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD27665492
CAS číslo: 51820-11-2