Tisk…
Boc-L-homopropargylglycine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N,Boc-L-homopropargylglycine
BICR119-100MG BICR119-500MG
APOSBICR119-100MGEA 15510 CZK
APOSBICR119-100MG APOSBICR119-500MG
Boc-L-homopropargylglycine
Boc-L-homopropargylglycine
Vzorec: C₁₁H₁₇NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11052897
CAS číslo: 208522-16-1