Tisk…
rac-GR24
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3aR*,8bS*,E)-3-(((R*)-4-methyl-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yloxy)methylene)-3,3a,4,8b-tetrahydro-2H-indeno[1,2-b]furan-2-one
BICR114-100MG BICR114-20MG BICR114-5MG
APOSBICR114-100MGEA 122990 CZK
APOSBICR114-100MG APOSBICR114-20MG APOSBICR114-5MG
rac-GR24
rac-GR24
Vzorec: C₁₇H₁₄O₅
MW: 298,29 g/mol
Bod tání: 156…157 °C
Hustota: 1,364 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD12405021
CAS číslo: 76974-79-3