Tisk…
2-deoxystreptamine dihydrobromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N,2-deoxystreptamine dihydrobromide
BICR109-1G BICR109-500MG BICR109-20MG
APOSBICR109-1GEA 27910 CZK
APOSBICR109-1G APOSBICR109-500MG APOSBICR109-20MG
2-deoxystreptamine dihydrobromide
2-deoxystreptamine dihydrobromide
Vzorec: C₆H₁₄N₂O₃·2BrH
MW: 324,011 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01863375
CAS číslo: 84107-26-6