Tisk…
(S)-β3-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
BICR106-1G BICR106-5G BICR106-10G
APOSBICR106-1GEA 1240 CZK
APOSBICR106-1G APOSBICR106-5G APOSBICR106-10G
(S)-β3-phenylalanine
(S)-β3-phenylalanine
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01076238
CAS číslo: 40856-44-8