Tisk…
(3R,4R)-3,4-dihydroxycyclohexa-1,5-diene-1-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
BICR104-1G BICR104-500MG
APOSBICR104-1GEA 30780 CZK
APOSBICR104-1G APOSBICR104-500MG
(3R,4R)-3,4-dihydroxycyclohexa-1,5-diene-1-carboxylic acid
(3R,4R)-3,4-dihydroxycyclohexa-1,5-diene-1-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₈O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797325
CAS číslo: 108646-25-9