Tisk…
D-Homopropargylglycine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N,D-Homopropargylglycine
BICR101-200MG BICR101-500MG BICR101-100MG
APOSBICR101-200MGEA 13030 CZK
APOSBICR101-200MG APOSBICR101-500MG APOSBICR101-100MG
D-Homopropargylglycine
D-Homopropargylglycine
Vzorec: C₆H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11052900
CAS číslo: 211054-02-3