Tisk…
3,4,6-Tri-O-acetyl-1,2-O-(1-ethoxyethylidene)-β-D-mannopyranose ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4373-1G BICL4373-5G BICL4373-2G
APOSBICL4373-1GEA 6780 CZK
APOSBICL4373-1G APOSBICL4373-5G APOSBICL4373-2G
3,4,6-Tri-O-acetyl-1,2-O-(1-ethoxyethylidene)-β-D-mannopyranose ≥98%
3,4,6-Tri-O-acetyl-1,2-O-(1-ethoxyethylidene)-β-D-mannopyranose
Vzorec: C₁₆H₂₄O₁₀
Bod tání: 103…104 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD01863564
CAS číslo: 28140-37-6