Tisk…
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-deoxy-2-iodo-D-galactopyranose ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4372-100MG BICL4372-250MG BICL4372-500MG
APOSBICL4372-100MGEA 12730 CZK
APOSBICL4372-100MG APOSBICL4372-250MG APOSBICL4372-500MG
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-deoxy-2-iodo-D-galactopyranose ≥98%
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-deoxy-2-iodo-D-galactopyranose
Vzorec: C₁₄H₁₉IO₉
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28010889
CAS číslo: 1286737-83-4