Tisk…
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-6-O-trityl-β-D-glucopyranose ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: NSC 404268, 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-6-O-triphenylmethyl-β-D-glucopyranose
BICL4370-1G BICL4370-500MG BICL4370-2G
APOSBICL4370-1GEA 13960 CZK
APOSBICL4370-1G APOSBICL4370-500MG APOSBICL4370-2G
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-6-O-trityl-β-D-glucopyranose ≥98%
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-6-O-trityl-β-D-glucopyranose
Vzorec: C₃₃H₃₄O₁₀
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00076150
CAS číslo: 37074-90-1