Tisk…
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranose 1-salicylate ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4367-1G BICL4367-5G BICL4367-2G
APOSBICL4367-1GEA 8010 CZK
APOSBICL4367-1G APOSBICL4367-5G APOSBICL4367-2G
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranose 1-salicylate ≥98%
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranose 1-salicylate
Vzorec: C₂₁H₂₄O₁₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973647
CAS číslo: 32748-59-7