Methyl 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-β-D-maltopyranoside ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4361-1G
BICL4361-2G
BICL4361-500MG
APOSBICL4361-1GEA
21890
CZK
APOSBICL4361-1G
APOSBICL4361-2G
APOSBICL4361-500MG
Methyl 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-β-D-maltopyranoside ≥98%
Methyl 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-β-D-maltopyranoside
Vzorec:
C₂₇H₃₈O₁₈ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28397808 CAS číslo: 13223-83-1 |