Tisk…
Methyl β-D-maltopyranoside ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BICL4360-1G BICL4360-2G
APOSBICL4360-1GEA 25820 CZK
APOSBICL4360-1G APOSBICL4360-2G
Methyl β-D-maltopyranoside ≥95%
Methyl β-D-maltopyranoside
Vzorec: C₁₃H₂₄O₁₁
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD28397807
CAS číslo: 744-05-8