Tisk…
4-Methoxyphenyl 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-β-D-maltopyranoside ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4357-1G BICL4357-5G BICL4357-2G
APOSBICL4357-1GEA 10750 CZK
APOSBICL4357-1G APOSBICL4357-5G APOSBICL4357-2G
4-Methoxyphenyl 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-β-D-maltopyranoside ≥98%
4-Methoxyphenyl 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-β-D-maltopyranoside
Vzorec: C₃₃H₄₂O₁₉
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28397804
CAS číslo: 848863-34-3