Tisk…
4-Methylphenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-galactopyranoside ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Thiocresyl 4,6-O-benzylidene-β-D-galactopyranoside, Tolyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-galactopyranoside
BICL4356-1G BICL4356-5G BICL4356-2G
APOSBICL4356-1GEA 7210 CZK
APOSBICL4356-1G APOSBICL4356-5G APOSBICL4356-2G
4-Methylphenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-galactopyranoside ≥98%
4-Methylphenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-galactopyranoside
Vzorec: C₂₀H₂₂O₅S
MW: 374,451 g/mol
Bod tání: 152…156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973630
CAS číslo: 161007-96-1