Tisk…
4-Methylphenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
BICL4352-1G BICL4352-5G BICL4352-2G
APOSBICL4352-1GEA 9560 CZK
APOSBICL4352-1G APOSBICL4352-5G APOSBICL4352-2G
4-Methylphenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98%
4-Methylphenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-glucopyranoside
Vzorec: C₂₀H₂₂O₅S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13182352
CAS číslo: 868241-49-0